544515
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
115-118 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzofuran
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-1-methylpyrrole
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzoxazole
It may also be used to synthesize N-(4-ethylbenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges