544329
7-Ethoxy-4-methylcoumarin
98%
Sinonimo/i:
Ethyl 4-methylumbelliferyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
NKRISXMDKXBVRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)