230138
Oxazole
98%
Sinonimo/i:
1,3-Oxazole, 3-Azafuran
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
69-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−87-−84 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cocn1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup