543969
Trietilammina
99.5%
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
51.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Temp. autoaccensione
593 °F
Limite di esplosione
8 %
Disponibilità
available only in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 112 g/L at 20 °C
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?