Documenti fondamentali
543098
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6Br2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
143.5-148.5 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1nc(N)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H6Br2N2/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3,(H2,9,10)
BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine may be used to synthesize 1-[[(3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridinyl)imino]-methylenyl]-2-naphthalenol[1] and 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridone.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hyperconjugation. III. Relative rates of bromination of twelve monoalkylbenzenes
Berliner E and Berliner F
Journal of the American Chemical Society, 71.4, 1195-1200 (1949)
Synthesis and characterization of new bis (1-aryliminomethylenylnaphthalen-2-oxy) nickel complexes and their catalytic behavior for vinyl polymerization of norbornene
Chang F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689.5, 936- 946 (2004)