Documenti fondamentali
542911
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(+)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
technical grade
Scegli un formato
1 G
CHF 139.00
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 139.00
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 139.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Attività ottica
[α]20/D +10°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[C@@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
AIZRKZQHJNWBEI-RXMQYKEDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)