Documenti fondamentali
542903
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 68.10
CHF 68.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 68.10
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)I
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 68.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.604 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Fc1ccc(I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H
OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene, also known as 2-chloro-1-fluoro-4-iodobenzene [IUPAC name], is a polyhalobenzene.[1] It participates in the synthesis of 3-carboxythiophene analogs.[2]
Applicazioni
3-Chloro-4-fluoroiodobenzene may be used in the preparation of 2-chloro-1-(3,5-dimethoxyphenoxy)-4-iodobenzene by reacting with 3,5-dimethoxyphenol in the presence of cesium carbonate.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fused thiophene derivatives as MEK inhibitors
Laing VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22.1 , 472-475 (2012)
Selectivity issues in the catalytic multiphase reduction of functionalized halogenated aromatics over Pd/C, Pt/C, and Raney-Ni
Evdokimova, Galina, et al.
Applied Catalysis A: General, 271.1, 129-136 (2004)
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44.08, 1208-1212 (2012)