Documenti fondamentali
542199
Sigma-Aldrich
3-Biphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(3-Phenylphenyl)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
193-198 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor
Evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Reactant involved in:
  • Coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide
  • Direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)