149063
1,3-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-2,4-dihydroxycyclobutenediylium dihydroxide, bis(inner salt)
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
Squarylium dye III
Stato
solid
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
625 nm
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C2=C([O-])C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)\C2=O
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-21(2)15-9-5-13(6-10-15)17-19(23)18(20(17)24)14-7-11-16(12-8-14)22(3)4/h5-12H,1-4H3
HERJDZWHZQOZLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm