Documenti
483451
Sigma-Aldrich
4-Biphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
232-245 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14-15H
XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3