Documenti fondamentali
540544
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrinepropionamide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
114-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
Applicazioni
Enolates of (1R,2R)-(–)- and (1S,2S)-(+)-pseudoephedrinepropionamide are substrates for diastereoselective alkylation reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Meyers, A. G. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6496-6496 (1997)