90107
Gram′s iodine solution
for microscopy
Sinonimo/i:
Potassium Triiodide
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
brown to very dark brown
Indice di rifrazione
n20/D 1.335
Densità
1.005 g/mL at 20 °C
Compatibilità
suitable for microscopy
bacteria
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques