Documenti fondamentali
540382
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-thiopseudourea, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
N,N′-Di-Boc-isothiouronium-methyl polystyrene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~1.0 mmol/g S loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
Applicazioni
This resin has been utilized in the synthesis of substituted guanidines.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dodd, D.S.; Wallace, O.B.
Tetrahedron, 39, 5701-5701 (1998)
Articoli
Introduce guanidinyl group using guanylating reagents like bis(tert-butoxycarbonyl)thiopseudourea, polymer-bound, from substituted amines.