Key Documents
539848
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O3/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,7H,4-6H2
FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione may be used as a reactant in the synthesis of 12-aryl(hetaryl)-9-(2-furyl)-7,8,9,10,11,12-hexahydrobenzo[a]-acridin-11-ones bearing two asymmetric carbon atoms (C9 and C12).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Three-component condensation of 2-naphthylamine with aromatic aldehydes and 5-(2-furyl)-1, 3-cyclohexanedione.
Kozlov, N. G., K. N. Gusak, and V. V. Skatetskii.
Russ. J. Org. Chem., 42(1), 112-117 (2006)