539279
Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers
96%
Saggio
96%
Impurezze
10-15% internal olefin isomers
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
223-224 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2H,1,3-8H2
MFISPHKHJHQREG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?