Documenti fondamentali
537241
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-Fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)