53695
3-(Tritylthio)propionic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (T)
Stringa SMILE
OC(=O)CCSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O2S/c23-21(24)16-17-25-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17H2,(H,23,24)
AECGEIVNZGQBJT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3