Key Documents
536903
Sigma-Aldrich
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
230-231 °C (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1C(C)(C)CC(=O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H19NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h6-7H2,1-5H3
GHJUORCGZFHNKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone is an intermediate for preparing pentamethylpiperidines of pharmacological importance. Its conformational analysis based on proton magnetic resonance spectra, dipole moments and molar Kerr constant have been reported.
Applicazioni
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone may be used in the preparation of 1-phenyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-phenyliminopiperidine and 1-benzyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-benzyliminopiperidine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and pharmacological investigation of 2,2,6,6-tetramethyl-4-aryl(Aralkyl) aminopiperidines.
Nikit-skaya ES, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 8(2), 82-86 (1974)
Molecular polarisability. The molecular conformations of some substituted 4-piperidones as solutes.
Aroney MJ, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 98-102 (1966)
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 394-394 (2013)