Key Documents
536563
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Attività ottica
[α]20/D −1.8°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
340 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H/t4-;;/m1../s1
NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)