Documenti fondamentali
536393
Sigma-Aldrich
4,4′-Dinitrodiphenyl ether
96%
About This Item
Formula condensata:
(NO2C6H4)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
140-145 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
MWAGUKZCDDRDCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J P Seiler
Carcinogenesis, 6(12), 1811-1813 (1985-12-01)
The results of Salmonella mutagenicity tests with the herbicide nitrofen (2,4-dichlorophenyl-4-nitrophenyl ether, CAS 1836-75-5) reported in the literature seem to vary according to source or lot of the technical product. This behaviour could be reproduced in our experiments, and it