Documenti fondamentali
536377
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Diethylamino)acetanilide
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NC6H4NHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
81-84 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
amine
Stringa SMILE
CCN(CC)c1cccc(NC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-14(5-2)12-8-6-7-11(9-12)13-10(3)15/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
FPUKYOSOAAPHTN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)