53586
(S)-2-Methyl-1,4-butanediol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Beilstein:
2343656
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
Densità
0.992 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
MWCBGWLCXSUTHK-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
Used in the synthesis of sex pheromones of pine sawflies.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Pei-Qiang Huang et al.
The Journal of organic chemistry, 69(11), 3964-3967 (2004-05-22)
(2S,3S,7S)-3,7-Dimethylpentadecan-2-yl acetate (2) and its propionate analogue (3) are the main sex pheromones of all Neodiprion species and Diprion similes, respectively. Starting from (S)-malic acid and employing a highly chemo-, regio-, and stereoselective tandem ester reduction-epoxide formation-reductive epoxide-opening reaction protocol