117757
α-Methyl-γ-butyrolactone
98%
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-3-methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
78-81 °C/10 mmHg (lit.)
Solubilità
THF: soluble
Stringa SMILE
CC1CCOC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h4H,2-3H2,1H3
QGLBZNZGBLRJGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter