Key Documents
535605
Sigma-Aldrich
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
248-252 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4N2O4/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)