535303
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
96%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(3-Hydroxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinato-O)tri-1-pyrrolidinyl-phosphorus hexafluorophosphate, PyAOP
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 96%
Livello qualitativo
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
163-168 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3cccnc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C17H27N7OP.F6P/c1-2-11-21(10-1)26(22-12-3-4-13-22,23-14-5-6-15-23)25-24-17-16(19-20-24)8-7-9-18-17;1-7(2,3,4,5)6/h7-9H,1-6,10-15H2;/q+1;-1
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry
Fluorescent glucose bioprobes
ReactIR™ flow cell
Reagent for:
Disulfide bond engineering
Heteroaryl ether synthesis
Optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?