Documenti fondamentali
47542
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-ethylenediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
9-Fluorenylmethyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,2-diaminoethane hydrobromide
Scegli un formato
500 MG
CHF 168.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 168.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N2O2 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
~165 °C (dec.)
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Protected ethylenediamine building block[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P. Kocis et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6623-6623 (1995)