Documenti fondamentali
533807
Sigma-Aldrich
4-Ethylanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
84 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(OC)cc1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)