Documenti
533661
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloroanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
Punto di fusione
24-27 °C (lit.)
Densità
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Identification of 2,4-dichloroanisole and 2,4-dichlorophenol as soil degradation products of ring-labelled [14C]2,4-D.
A E Smith
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 34(2), 150-157 (1985-02-01)