533262
2-Fluoro-6-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
6-Fluoro-2-picoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
140-141 °C (lit.)
Densità
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?