Documenti
532916
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5(CH2)2CH(NH2)CO2C2H5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
159-163 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3