Documenti fondamentali
532177
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzonitrile
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 48.40
CHF 48.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 48.40
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.01
Beilstein:
2326352
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 48.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-Dichlorobenzonitrile (3,4-DCBN) is an aromatic nitrile that can be prepared from 3,4-dichlorobenzamide.[1]
Applicazioni
3,4-Dichlorobenzonitrilemay be used in the preparation of:
  • 3,4-difluorobenzonitrile[1]
  • 3-chloro-4-fluorobenzonitrile[1]
  • 5-chloromethyl-3-( 3,4-dichlorophenyl)isoxazole[2]
  • N-[3-(2-pyridyl)isoquinolin-1-yl]-3,4-dichlorobenzamidine[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cannabinol solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
C-046
Cannabinol solution
Synthesis and copper-dependent antimycoplasmal activity of 1-amino-3-(2-pyridyl) isoquinoline derivatives. 2. Amidines.
De Zwart MAH, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 32(2), 487-493 (1989)
3-Aryl-5-halomethylisoxazoles. A new class of anthelmintics.
Sen HG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 9(3), 431-433 (1966)
Wouter Huiting et al.
eLife, 11 (2022-02-25)
A loss of the checkpoint kinase ataxia telangiectasia mutated (ATM) leads to impairments in the DNA damage response, and in humans causes cerebellar neurodegeneration, and an increased risk of cancer. A loss of ATM is also associated with increased protein
Synthesis of 3, 4-difluorobenzonitrile and monofluorobenzonitriles by means of halogen-exchange fluorination.
Suzuki H and Kimura Y.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(3), 341-351 (1991)