Documenti fondamentali
531472
Sigma-Aldrich
2-Iodophenylacetic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
116-119 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
iodo
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Iodophenylacetic acid is a substituted acetic acid that can be prepared from 2-iodobenzyl cyanide.[1] It undergoes palladium-catalyzed reaction with allenes to form 1,3-butadienes.[2] 2-Iodophenylacetic acid also undergoes photolysis in carbon tetrachloride to form the corresponding chloro compound.[3]
Applicazioni
2-Iodophenylacetic acid may be used in the preparation of:
  • 2-iodophenylacetyl chloride[2]
  • 3,4-dimethoxyphenyl 2-iodophenylacetate[4]
  • N-{2-[2-(2-iodophenyl)-acetylamino]-ethyl}-2-(3,4- dichlorophenyl)-acetamide[5]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis of benzo[c]chromen-6-ones via novel cyclic aryl?Pd (II)?ester enolate intermediates.
Taylor SR, et al.
Tetrahedron, 63(45), 10889-10895 (2007)
Pd?Catalyzed Reactions of Allenylphosphonates and Related Allenes with Functionalized 2?Iodophenols, 2?Iodobenzoic Acid, and 2?Iodobenzyl Alcohol Leading to Functionalized Benzofurans, Isocoumarins, and Benzopyrans.
Pavan MP, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 5927-5940 (2009)
Regioselective Synthesis of Isoquino [1,2-b][3] benzazepines (Homoprotoberberines) through 11-Membered-Ring Stilbene Lactams Obtained by Radical Macrocyclization.
Rodriguez G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(13), 4830-4833 (1999)
Photochemical synthesis of aromatic chloro compounds from aromatic iodo compounds.
The Journal of Organic Chemistry, 35(2), 528-529 (1970)
Jonathan M Fitzsimmons et al.
Medicinal chemistry, 1(102) (2011-12-25)
Eight halogenated