Documenti fondamentali
260061
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetic acid
99%
Sinonimo/i:
2-(2-Bromophenyl)acetic acid, 2-Bromobenzeneacetic acid, o-Bromophenylacetic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 39.50
25 G
CHF 121.00
CHF 39.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 39.50
25 G
CHF 121.00
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Beilstein:
2250655
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 39.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromophenylacetic acid has been used:
  • as starting reagent in the synthesis of 8-methoxy-2-tetralone[1]
  • in the preparation of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A peptoid based synthesis of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support.
Goff DA.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1473-1476 (1998)
Lee S, et al.
Synthetic Communications, 25(18), 2775-2780 (1995)