530891
Acetone-d6
99.9 atom % D
Sinonimo/i:
Esadeuteroacetone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Saggio
≥99.00%
Stato
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
Confezionamento
glass bottle of 1 L
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0500% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.355 (lit.)
P. ebollizione
55.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−93.8 °C (lit.)
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)