527742
2-Cyanobenzoic acid
technical grade
Sinonimo/i:
o-Carboxybenzonitrile, NSC 193443
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
solid
Punto di fusione
212 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
DTNSDCJFTHMDAK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- T-box riboswitch antiterminator RNA-binding oxazolidinone derivatives
- Benzoate modified β-cyclodextrin derivatives
- Pyrrolo[1,2-f]triazines for use as JAK2 inhibitors
Reactant involved in:
- Decarboxylation
- Decarboxylative halogenation
- Protodecarboxylation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3