Documenti fondamentali
526541
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
201-204 °C (lit.)
Densità
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
NRXZCCOHXZFHBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol is an aryl fluorinated building block. It is also referred to as (2,4,5-trifluorophenyl)methanol [IUPAC name].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)