152641
Diisobutyl phthalate
99%
Sinonimo/i:
DIBP
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. eboll.
327 °C (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
MGWAVDBGNNKXQV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup