Key Documents
522465
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
56.5-60.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(C)cnc(CO)c1C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3
PSEPRWKZZJWRCB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol is a pyridine derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)