Documenti fondamentali
522430
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18Cl2W
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
156-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(CC)=C9%10
InChI
1S/2C7H9.2ClH.W/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;;;/h2*3-6H,2H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
JDKUBQXWTUJJBD-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)