Documenti fondamentali
369640
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone
99%
Scegli un formato
25 G
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 101.00
About This Item
Formula condensata:
BrC(CH3)2COC(CH3)2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. ebollizione
89-91 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.61 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
CC(C)(Br)C(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C7H12Br2O/c1-6(2,8)5(10)7(3,4)9/h1-4H3
SWSOAIMZWLDPST-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone is an α,α′-dibromoketone. Electroreduction of 2,4-dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone in polar aprotic solvent has been reported.[1] Electrochemical reduction of 2,4-dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone in acetic acid and sodium actetate yields α-acetoxy ketones.[2] 2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone reacts with lithium dimethylcuprate(I) in diethyl ether at -78°C to yield 2,2,4-trimethyl-3-pentanone (an α methyl ketone).[3]
Applicazioni
2,4-Dibromo-2,4-dimethyl-3-pentanone may be used in the synthesis of 2-dimethylamino-4-methylene-1,3-dioxolanes, via debromination using zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electrochemical reduction of. alpha.,. alpha.'-dibromo ketones in acetic acid. Convenient synthetic route to highly branched. alpha.-acetoxy ketones.
Fry AJ and O'Dea JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 40(25), 3625-3631 (1975)
Debromination of. alpha.,. alpha. 1-dibromo ketones with a zinc-copper couple in dimethylformamide and dimethylacetamide. New reaction yielding 2-dimethylamino-4-methylene-1, 3-dioxolanes.
Hoffmann HMR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(9), 3201-3204 (1972)
Electroreduction of. alpha.,. alpha.'-dibromoketones. 2, 4-Dibromo-2, 4-dimethyl-3-pentanone.
Dirlam JP, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(1), 240-245 (1972)
Reaction of. alpha.,. alpha.'-dibromo ketones with organocopper reagents. New method for. alpha. alkylation of ketones.
Posner GH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(9), 3076-3077 (1973)