520667
Palladium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, dry, tablet
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
dry
tablet
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
0.5 wt. % loading
Punto di fusione
1552 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)