Documenti fondamentali
518433
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl chloroformate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. ebollizione
244 °C (lit.)
Densità
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
VDLQSPNQAVRJND-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)