Documenti fondamentali
8.14283
Sigma-Aldrich
Bis(trichloromethyl) carbonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Bis(trichloromethyl) carbonate, Triphosgene, Carbonic acid bistrichlor methyl ester
Scegli un formato
5 G
CHF 49.10
25 G
CHF 88.80
100 G
CHF 106.00
1 KG
CHF 192.00
CHF 49.10
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 49.10
25 G
CHF 88.80
100 G
CHF 106.00
1 KG
CHF 192.00
About This Item
Formula condensata:
(Cl3CO)2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
250-986-3
NACRES:
NA.22
CHF 49.10
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
16 hPa ( 90 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
P. ebollizione
203-206 °C/1013 mbar
Punto di fusione
77-81 °C
Densità
1.6 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Triphosgene in Organic Synthesis: Triphosgene is highlighted for its efficacy in organic reactions over the last decade, offering a safer and more convenient alternative to phosgene due to its solid state and lower volatility. so it can be used in various synthetic applications, enhancing reaction conditions and safety in laboratories(Ganiu et al., 2020).
  • Biodegradable Hydrogel Synthesis: Bis(trichloromethyl) carbonate was utilized in the one-step synthesis of biodegradable curcumin-derived hydrogels aimed at soft tissue filler applications post-breast cancer surgery. This represents a significant advancement in biomaterials, focusing on improving post-surgical recovery and compatibility (Shpaisman et al., 2012).
Risultati analitici
Assay (ex Cl): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 81 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2