518115
3-(2-Aminoethyl)pyridine dihydrobromide
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
248-252 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Br.Br.NCCc1cccnc1
InChI
1S/C7H10N2.2BrH/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7;;/h1-2,5-6H,3-4,8H2;2*1H
FQKYVSOKWFXVFX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration