Documenti fondamentali
515817
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) bis(diethyl citrato)dipropoxide
Sinonimo/i:
TYZOR® ZEC organic zirconate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44O16Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
703.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Impurezze
12% ethanol and 1-propanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
Note legali
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
65.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
18.33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)