514586
4-Methoxy-TEMPO
97%
Sinonimo/i:
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
40.5-44 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C10H20NO2/c1-9(2)6-8(13-5)7-10(3,4)11(9)12/h8H,6-7H2,1-5H3
SFXHWRCRQNGVLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?