512338
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
α-Hydroxy-p-tolueneboronic acid, 4-Hydroxymethylbenzeneboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Punto di fusione
251-256 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ones for use as mTOR kinase inhibitors
- Human immunodificiency virus protease inhibitors with activity against resistant viruses
Reactant involved in:
- Suzuki coupling reactions
- Copper-catalyzed transformation from arylboronic acids in water
Involved in the synthesis of polyurethane containing spindle-type chromophores
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?