511404
5-Hexenenitrile
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCCCC#N
InChI
1S/C6H9N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-5H2
UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)