Documenti fondamentali
499013
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
50 ML
CHF 284.00
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 284.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.996 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccc([Zn]Br)n1
InChI
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7-6;;/h2-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
PHXNJPJTSMRASQ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)