Documenti fondamentali
322342
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 64.90
CHF 64.90
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 64.90
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 64.90
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
88 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
COc1cc(F)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9FO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)